Få mere at vide
2-Benzyl-1,3-propandiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzyl-1,3-propanediol |
| CAS | 2612-30-8 |
| Molekylær formel | C10H14O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(Phenylmethyl)-1,3-propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c11-7-10(8-12)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2 |
| SMIL | OCC(CO)CC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | 2-Benzyl-1,3-propandiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vægt | 166.1 |