missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Benzyl-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-Carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30332833
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332833 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332833 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB59447510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Benzyl-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-Carboxylic Acid
CAS 54329-48-5
Molekylær formel C17H17NO2
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17NO2/c19-17(20)16-10-14-8-4-5-9-15(14)12-18(16)11-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,16H,10-12H2,(H,19,20)
SMIL OC(=O)C1Cc2ccccc2CN1Cc3ccccc3
IUPAC navn 2-benzyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 267.32
Formel vægt 267.1259
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.