Få mere at vide
2-Benzyl-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-Carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30338441
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30338441 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30338441 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB59447550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyl-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-Carboxylic Acid
CAS 54329-48-5
Molekylær formel C17H17NO2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17NO2/c19-17(20)16-10-14-8-4-5-9-15(14)12-18(16)11-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,16H,10-12H2,(H,19,20)
SMIL OC(=O)C1Cc2ccccc2CN1Cc3ccccc3
IUPAC navn 2-benzyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 267.32
Formel vægt 267.1259