Få mere at vide
2-(Benzoylthio)-acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Benzoylthio)-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 23094-01-1 |
| Molekylær formel | C14 H9 Cl N2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (Benzoylthio)-acetic Acid Ethyl Ester, Thio-benzoic Acid S-Ester with Ethyl Mercaptoacetate, Mercapto-acetic Acid Ethyl Ester Benzoate, Ethyl 2-(Benzoylthio)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClN2/c15-14-16-12-9-5-4-8-11(12)13(17-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| SMIL | Clc1nc(c2ccccc2)c3ccccc3n1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-phenylquinazoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.688 |
| Formel vægt | 240.045 |