Få mere at vide
2-Benzoylpyrrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzoylpyrrole |
| CAS | 7697-46-3 |
| Molekylær formel | C11 H9 N O |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | Pyrrol-2-yl Phenyl Ketone, Phenyl(1H-pyrrol-2-yl)methanone, 2-Benzoyl-1H-pyrrole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO/c13-11(10-7-4-8-12-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8,12H |
| SMIL | O=C(c1ccccc1)c2ccc[nH]2 |
| IUPAC navn | phenyl(1H-pyrrol-2-yl)methanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.2 |
| Formel vægt | 171.0684 |