Få mere at vide
2-Benzoyloxy-4,6-dihydroxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzoyloxy-4,6-dihydroxybenzaldehyde |
| CAS | 32292-78-7 |
| Molekylær formel | C14H10O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde 2-Benzoate, 2-(Benzoyloxy)-4,6-dihydroxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O5/c15-8-11-12(17)6-10(16)7-13(11)19-14(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H |
| SMIL | Oc1cc(O)c(C=O)c(OC(=O)c2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | (2-formyl-3,5-dihydroxyphenyl) benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.23 |
| Formel vægt | 258.0528 |