Få mere at vide
2-Benzoylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30339522
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30339522 1 g
1 options
Artikelnummer. 30339522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2083451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzoylbenzoic Acid
CAS 85-52-9
Molekylær formel C14H10O3
Mængde 1 g
Synonym 2-Carboxybenzophenone, Benzophenone-2-carbonic Acid, Benzophenone-2-carboxylic Acid, NSC 6646, Ortho-benzoylbenzoic Acid, SKP 10A, SKP 10AT, o-Benzoylbenzoic Acid, o-Carboxybenzophenone, 2-Benzoquinonecarboxylic Acid, o-Benzoylbenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H10O3/c15-13(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-12(11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1C(O)=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC navn 2-benzoylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 226.23
Formel vægt 226.063