Få mere at vide
2-Benzoylbenzoic acid-methyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322399
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30322399 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 30322399 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10544100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzoylbenzoic acid methyl ester
CAS 606-28-0
Analyt- eller komponentnavne 2-Benzoylbenzoic acid methyl ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H12 O3
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Benzoic acid, o-benzoyl-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Benzoylbenzoic acid methyl ester, Daitocure OB, Genocure MBB, Initiator 1056, Methyl 2-benzoylbenzoate, Methyl o-benzoylbenzoate, NSC 3797, OBM 100, OMBB, Omnirad OMBB, Runtecure 1056, SB-PI 711, Speedcure MBB, o-(Methoxycarbonyl)benzophenone
InChI formel InChI=1S/C15H12O3/c1-18-15(17)13-10-6-5-9-12(13)14(16)11-7-3-2-4-8-11/h2-10H,1H3
Løsningstype Neat
SMIL COC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn methyl 2-benzoylbenzoate
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 240.25
Mængde 250 mg
Formel vægt 240.0786 g/mol