missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Benzoyl-5-ethylthiophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decarboxylated Tiaprofenic Acid |
| CAS | 6933-26-2 |
| Molekylær formel | C13 H12 O S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methanone, (5-ethyl-2-thienyl)phenyl-, Ketone, 5-ethyl-2-thienyl phenyl (7CI,8CI), (5-Ethyl-2-thienyl)phenylmethanone, (5-Ethylthiophen-2-yl)(phenyl)methanone, 2-Benzoyl-5-ethylthiophene, Decarboxylated tiaprofenic acid, Tiaprofenic Acid Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12OS/c1-2-11-8-9-12(15-11)13(14)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (5-ethylthiophen-2-yl)-phenylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.299 |
| Formel vægt | 216.061 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?