Få mere at vide
2-Benzoxazolinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzoxazolinone |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9) |
| Formel vægt | 135.032 |