Få mere at vide
2-Benzoxazolinon, 98%
Artikelnummer. 10732115 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10732115 500 g Glasflaske 500g
10245790 25 g Glasflaske 25g
10082060 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10732115 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169085000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 59-49-4 | C7H5NO2 | 135,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-49-4
Molekylær formel C7H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 135.12
MDL nummer MFCD00005716
InChI nøgle ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
PubChem CID 6043
IUPAC navn 3H-1,3-benzoxazol-2-on
SMIL O=C1NC2=CC=CC=C2O1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2-Benzoxazolinone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 137 °C til 141 °C
Farve Beige til brun-grå
Tæthed 160g/mL
Flammepunkt 160 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, ethylether og trifluoreddikesyre
Formel vægt 135.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Benzoxazolinone
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto