Få mere at vide
2-Benzoxazolinon, 98%
Artikelnummer. 10245790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10245790 25 g Glasflaske 25g
10082060 100 g Glasflaske 100g
10732115 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169080250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 59-49-4 | C7H5NO2 | 135,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-49-4
Molekylær formel C7H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 135.12
MDL nummer MFCD00005716
InChI nøgle ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
PubChem CID 6043
IUPAC navn 3H-1,3-benzoxazol-2-on
SMIL O=C1NC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzoxazolinone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 137°C to 141°C
Farve Beige til brun-grå
Flammepunkt 160°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and,trifluoroacetic acid
Formel vægt 135.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Benzoxazolinone
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.