Få mere at vide
2-Benzoxazolinon, 98%
Artikelnummer. 11413977
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413977 25 g 25g
11423977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19378.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 59-49-4 | C7H5NO2 | 135,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-49-4
Molekylær formel C7H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 135.12
MDL nummer MFCD00005716
InChI nøgle ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
PubChem CID 6043
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-on
SMIL O=C1NC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzoxazolinone
Smeltepunkt 139 °C til 140 °C
Flammepunkt 160 °C (320 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 119481
Formel vægt 135.12
Procent renhed 98%