Få mere at vide
2-Benzotriazolyl-phenol, TRC
Artikelnummer. 30346354
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30346354 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30346354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB207055250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzotriazolyl-phenol
CAS 10096-91-0
Molekylær formel C12H9N3O
Mængde 250 mg
Synonym 2-(2-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)phenol, 2-(2'-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2'-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)benzotriazole, CGL 900
InChI formel InChI=1S/C12H9N3O/c16-12-8-4-3-7-11(12)15-13-9-5-1-2-6-10(9)14-15/h1-8,16H
SMIL Oc1ccccc1n2nc3ccccc3n2
IUPAC navn 2-(benzotriazol-2-yl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 211.22
Formel vægt 211.0746