Få mere at vide
2-Benzothienylboronsyre, 98%
Artikelnummer. 10734363 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10734363 5 g Glasflaske 5g
10733095 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734363 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 358910050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 98437-23-1 | C8H7BO2S | 178,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98437-23-1
Molekylær formel C8H7BO2S
Molekylvægt (g/mol) 178.01
MDL nummer MFCD01075674
InChI nøgle YNCYPMUJDDXIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzothienylboronic acid, benzo b thiophen-2-ylboronic acid, benzo b thiophene-2-boronic acid, benzothiophene-2-boronic acid, 1-benzothien-2-ylboronic acid, thianaphthene-2-boronic acid, benzo b thiophene-2-ylboronic acid, 2-benzothiopheneboronic acid, benzothiophen-2-ylboronic acid
PubChem CID 2359
IUPAC navn 1-benzothiophen-2-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzothienylboronic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 236,0 °C til 237,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 178.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Benzothienylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.