Få mere at vide
2-Benzothiazoleacetonitrile, 98%
Artikelnummer. 11413764
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413764 25 g 25g
11403764 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11413764 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11343.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 56278-50-3 | C9H6N2S | 174.221 g/mol
2-Benzothiazolacetonitril bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Benzothiazolacetonitril bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og
farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56278-50-3
Molekylær formel C9H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 174.221
MDL nummer MFCD00051633
InChI nøgle ZMZSYUSDGRJZNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazole-2-acetonitrile, 2-benzo d thiazol-2-yl acetonitrile, 2-benzothiazoleacetonitrile, 2-1,3-benzothiazol-2-yl acetonitrile, benzothiazole-2-yl-acetonitrile, 1,3-benzothiazol-2-ylacetonitrile, benzothiazol-2-ylacetonitrile, 2-cyanomethyl-1,3-benzothiazole, 2-benzothiazol-2-ylethanenitrile, 2-cyanomethylbenzothiazole
PubChem CID 342465
IUPAC navn 2-(1,3-benzothiazol-2-yl)acetonitril
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzothiazoleacetonitrile
Smeltepunkt 99°C to 103°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 128460
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 174.23
Procent renhed 98%