Få mere at vide
(2-Benzimidazolylthio) eddikesyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Benzimidazolylthio)acetic acid |
| Smeltepunkt | ∼215 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 11825 |
| Formel vægt | 208.24 |
| Procent renhed | 98% |