Få mere at vide
(2-Benzimidazolylthio)eddikesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463544
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463544 5 g 5g
11473544 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463544 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11221.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3042-00-0 | C9H7N2O2S | 207.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3042-00-0
Molekylær formel C9H7N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 207.23
MDL nummer MFCD00022673
InChI nøgle UYNVBLJQBCTRKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-benzimidazolythio acetic acid, 2-benzimidazolylthio-acetic acid, 2-benzimidazolylthio acetic acid, 1h-benzoimidazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 1h-benzimidazol-2-ylthio acetic acid, 2-1h-benzo d imidazol-2-yl thio acetic acid, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 1h-benzimidazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 1h-1,3-benzodiazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 2-benzimidazol-2-ylthioacetic acid
PubChem CID 137805
IUPAC navn 2-(lH-benzimidazol-2-ylsulfanyl)eddikesyre
SMIL [O-]C(=O)CSC1=NC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Benzimidazolylthio)acetic acid
Smeltepunkt ∼215°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 11825
Formel vægt 208.24
Procent renhed 98%