Få mere at vide
2-Benzimidazolinon, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317330
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30317330 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30317330 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10536550
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 615-16-7
Analyt- eller komponentnavne 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C7 H6 N2 O
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Lansoprazole Imp. D (EP), Rabeprazole Sodium Imp. K (EP), Rabeprazole Imp. K (EP), 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-, 2-Benzimidazolinone (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-one, 1,3-Dihydrobenzimidazol-2-one, 1H-Benzimidazol-2(3H)-one, 1H-Benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 2(3H)-Benzimidazolone, 2(3H)-Oxobenzimidazole, 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole, 2-Benzimidazolol, 2-Benzimidazolone, 2-Hydroxybenzimidazole, N,N'-(1,2-Phenyleneurea), NSC 10383, NSC 178108, Urea, N,N'-(1,2-phenylene)-, o-Phenyleneurea, Lansoprazole Impurity D, Rabeprazole Sodium Impurity K, Rabeprazole Impurity K
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
SMIL O=C1Nc2ccccc2N1
IUPAC navn 1,3-dihydrobenzimidazol-2-on
Molekylvægt (g/mol) 134.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 134,048 g/mol