Få mere at vide
2-Benzimidazolepropionic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10565914 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10565914 5 g Glass bottle 5g
10555914 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10565914 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397780050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 23249-97-0
Molekylær formel C10H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 190.20
MDL nummer MFCD00041215
InChI nøgle XYWJNTOURDMTPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym procodazole, 2-benzimidazolepropionic acid, procodazol, 1h-benzimidazole-2-propanoic acid, propazol, 3-1h-benzimidazol-2-yl propanoic acid, procodazole inn, propazole, 3-1h-1,3-benzodiazol-2-yl propanoic acid, unii-sg5iu7fd3r
PubChem CID 65708
IUPAC navn 3-(1H-benzimidazol-2-yl)propanoic acid
SMIL OC(=O)CCC1=NC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzimidazolepropionic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 229°C to 231°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Merck Index 15, 7880
Formel vægt 190.2
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Benzimidazolepropionic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.