Få mere at vide
2-Benzimidazoleacetonitrile, 99%
Artikelnummer. 11344314
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344314 50 g 50g
11324314 2 g 2g
11334314 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344314 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00827.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4414-88-4 | C9H7N3 | 157.176 g/mol
2-Benzimidazolacetonitril, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Benzimidazolacetonitril, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4414-88-4
Molekylær formel C9H7N3
Molekylvægt (g/mol) 157.176
MDL nummer MFCD00005601
InChI nøgle BWOVACANEIVHST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzimidazolyl acetonitrile, 2-cyanomethyl benzimidazole, 1h-benzimidazole-2-acetonitrile, 2-benzimidazoleacetonitrile, 2-benzimidazolylacetonitrile, 2-cyanomethylbenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-ylacetonitrile, 2-kyanmethylbenzimidazol, benzimidazole, 2-cyanomethyl, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-yl acetonitrile
PubChem CID 20455
IUPAC navn 2-(lH-benzimidazol-2-yl)acetonitril
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzimidazoleacetonitrile
Smeltepunkt 206°C to 211°C
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Beilstein 128461
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 157.18
Procent renhed 99%