Få mere at vide
2-Benzhydrylpiperidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-DPMP (hydrochloride) |
| CAS | 5807-81-8 |
| Molekylær formel | C18 H21 N . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Desoxypipradrol Hydrochloride, 2-DPMP HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N.ClH/c1-3-9-15(10-4-1)18(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-19-17;/h1-6,9-12,17-19H,7-8,13-14H2;1H |
| SMIL | Cl.C1CCC(NC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-benzhydrylpiperidine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.83 |
| Formel vægt | 287.1441 |