Få mere at vide
2-Benzamido-3-methylbutanoic acid, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30968377
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30968377 10 g 10g
30954627 25 g 25g
30963569 5 g 5g
30953140 1 g 1g
30952794 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30968377 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD11595810g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzamido-3-methylbutanoic acid
CAS 2901-80-6
Molekylær formel C12H15NO3
MDL nummer MFCD00038283
Mængde 10 g
SMIL CC(C)C(C(O)=O)NC(C1=CC=CC=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 221.25
Procent renhed 95%