Få mere at vide
2-Benzamido-2-hydroxyacetic acid, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzamido-2-hydroxyacetic acid |
| CAS | 16555-77-4 |
| Molekylær formel | C9H9NO4 |
| MDL nummer | MFCD00004228 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(O)C(NC(C1=CC=CC=C1)=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.17 |
| Procent renhed | 95% |