Få mere at vide
2-Benzamido-2-deoxy-D-glucopyranose (Alpha/Beta mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzamido-2-deoxy-a-D-glucopyranose |
| CAS | 14086-91-0 |
| Molekylær formel | C13 H17 N O6 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO6/c15-6-8-10(16)11(17)9(13(19)20-8)14-12(18)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-11,13,15-17,19H,6H2,(H,14,18)/t8-,9-,10-,11-,13?/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1OC(O)[C@H](NC(=O)c2ccccc2)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.28 |
| Formel vægt | 283.1056 |