Få mere at vide
2-Benzamido-1,4-naphthoquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzamido-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 65240-86-0 |
| Molekylær formel | C17H11NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-(1,4-Dihydro-1,4-dioxo-2-naphthalenyl)benzamide, N-(1,4-Dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)benzamide, NSC 73233, PPM 18 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11NO3/c19-15-10-14(16(20)13-9-5-4-8-12(13)15)18-17(21)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H,(H,18,21) |
| SMIL | O=C(NC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | N-(1,4-dioxonaphthalen-2-yl)benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.27 |