Få mere at vide
2-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444196
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15444196 1 g 1g
15454196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58386.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1223598-41-1
Molekylær formel C13H18BN3O2
Molekylvægt (g/mol) 259.116
MDL nummer MFCD22124732
InChI nøgle DWSJHXRRSHEEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-azidomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb515, 2-azidomethyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 57416890
IUPAC navn 2-[2-(azidomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2CN=[N+]=[N-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 260.12
Procent renhed 95%