missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Azidomethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30344354
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344354 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA853105500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Azidomethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid
CAS 1700604-18-7
Molekylær formel C7H6N4O2
Mængde 500 mg
Synonym 2-(Azidomethyl)nicotinic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H6N4O2/c8-11-10-4-6-5(7(12)13)2-1-3-9-6/h1-3H,4H2,(H,12,13)
SMIL OC(=O)c1cccnc1CN=[N+]=[N-]
IUPAC navn 2-(azidomethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 178.15
Formel vægt 178.0491
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.