missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-Beta-D-glucopyranosid, TRC

Artikelnummer. 30329670
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329670 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329670 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8489955MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Azidoethyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
CAS 142072-12-6
Molekylær formel C10H18N4O6
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18N4O6/c1-5(16)13-7-9(18)8(17)6(4-15)20-10(7)19-3-2-12-14-11/h6-10,15,17-18H,2-4H2,1H3,(H,13,16)/t6-,7-,8-,9-,10-/m1/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OCCN=[N+]=[N-]
IUPAC navn N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2-(2-azidoethoxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 290.28
Formel vægt 290.1226
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.