missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Azidoethanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Azidoethanamine Hydrochloride |
| CAS | 118508-67-1 |
| Molekylær formel | C2H6N4 . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Azidoethylamine Hydrochloride, 2-Azidoethan-1-amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N4.ClH/c3-1-2-5-6-4;/h1-3H2;1H |
| SMIL | Cl.NCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 2-azidoethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.55 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?