Få mere at vide
2-Azidobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Azidobenzoic Acid |
| CAS | 31162-13-7 |
| Molekylær formel | C7H5N3O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O2/c8-10-9-6-4-2-1-3-5(6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1N=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 2-azidobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.13 |
| Formel vægt | 163.0382 |