missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Azido-N-(2-benzoyl-4-nitrophenyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Azido-N-(2-benzoyl-4-nitrophenyl)acetamide |
| CAS | 58077-08-0 |
| Molekylær formel | C15 H11 N5 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11N5O4/c16-19-17-9-14(21)18-13-7-6-11(20(23)24)8-12(13)15(22)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,21) |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CN=[N+]=[N-])c(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-azido-N-(2-benzoyl-4-nitrophenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.28 |
| Formel vægt | 325.0811 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?