Få mere at vide
2-Azido Adenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Azido Adenosine |
| CAS | 59587-07-4 |
| Molekylær formel | C10 H12 N8 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N8O4/c11-7-4-8(15-10(14-7)16-17-12)18(2-13-4)9-6(21)5(20)3(1-19)22-9/h2-3,5-6,9,19-21H,1H2,(H2,11,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| SMIL | Nc1nc(N=[N+]=[N-])nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-azidopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.25 |
| Formel vægt | 308.0982 |