missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Azido-2-deoxy-N-[[(phenylamino)carbonyl]oxy]-D-gluconimidic Acid Delta-Lactone, 3,4,6-Triacetate, TRC

Artikelnummer. 30348337
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348337 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348337 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA82487025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Azido-2-deoxy-N-(((phenylamino)carbonyl)oxy)-D-gluconimidic Acid delta-Lactone, 3,4,6-Triacetate
CAS 1228178-12-8
Molekylær formel C19H21N5O9
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21N5O9/c1-10(25)29-9-14-16(30-11(2)26)17(31-12(3)27)15(22-24-20)18(32-14)23-33-19(28)21-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14-17H,9H2,1-3H3,(H,21,28)/b23-18-/t14-,15-,16-,17-/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O\C(=N/OC(=O)Nc2ccccc2)\[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R,6Z)-3,4-diacetyloxy-5-azido-6-(phenylcarbamoyloxyimino)oxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 463.4
Formel vægt 463.1339
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.