missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Azido-2-deoxy-D-glucose, TRC

Artikelnummer. 17943345
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17943345 100 mg
17900395 500 mg
17910735 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17943345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA824100100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 56883-39-7
Molekylær formel C6 H11 N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 205.17
IUPAC navn (3R,4R,5S,6R)-3-azido-6-(hydroxymethyl)oxane-2,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1OC(O)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Azido-2-deoxy-D-glucose
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11N3O5/c7-9-8-3-5(12)4(11)2(1-10)14-6(3)13/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1
Formel vægt 205.0699
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.