missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Azido-2-deoxy-D-glucopyranose 1,3,4,6-Tetraacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Azido-2-deoxy-D-glucopyranose 1,3,4,6-Tetraacetate |
| CAS | 171032-74-9 |
| Molekylær formel | C14 H19 N3 O9 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Acetyl 2-Azido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-12(23-7(2)19)13(24-8(3)20)11(16-17-15)14(26-10)25-9(4)21/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-,14?/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R)-3,4,6-triacetyloxy-5-azidooxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.32 |
| Formel vægt | 373.1121 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?