missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Azido-2-deoxy-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-D-galactopyranose, TRC

Artikelnummer. 30329047
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329047 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329047 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8248501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Azido-2-deoxy-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-D-galactopyranose
CAS 84278-00-2
Molekylær formel C14 H19 N3 O9
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-12(23-7(2)19)13(24-8(3)20)11(16-17-15)14(26-10)25-9(4)21/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4R,5R)-3,4,6-triacetyloxy-5-azidooxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 373.32
Formel vægt 373.1121
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.