Få mere at vide
2-Azaspiro[4.5]decane-1,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Azaspiro[4.5]decane-1,3-dione |
| CAS | 1197-80-4 |
| Molekylær formel | C9 H13 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Gabapentin Impurity 32 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c11-7-6-9(8(12)10-7)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11,12) |
| SMIL | O=C1CC2(CCCCC2)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-azaspiro[4.5]decane-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.205 |
| Formel vægt | 167.095 |