Få mere at vide
2-Azaspiro[4.5]decan-3-one (3,3-Pentamethylen-4-butyrolactam), Mikromol™
Artikelnummer. 17962286
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17962286 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17962286 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0684.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Azaspiro[4.5]decan-3-one (3,3-Pentamethylen-4-butyrolactam)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
CAS 64744-50-9
Analyt- eller komponentnavne 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H15 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Gabapentin Imp. A (EP), Gabapentin USP Related Compound A, Gabapentin USP RC A, 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam, Gabapentin Related Compound A, Gabapentin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
SMIL O=C1CC2(CCCCC2)CN1
IUPAC navn 2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Molekylvægt (g/mol) 153.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 153,1154 g/mol