Få mere at vide
2-Azahypoxanthin-natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30137801
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137801 1 g
30006895 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137801 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8001001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1797817-35-6
Molekylær formel C4H2N5NaO
Synonym 3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one Natriumsalt∣1,5-Dihydro-4H-Imidazo[4,5-d]- 1,2,3-triazin-4-one 3,7-Dihydro-4H-Imidazo[4,5-d]-v-triazin-4-one Natriumsalt∣NSC 22419 Natriumsalt∣AHX∣natriumsalt
Tekniske data
Format Fedt
Molekylvægt (g/mol) 159.08
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 1 g
Kemisk navn eller materiale 2-Azahypoxantin natriumsalt