missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, TRC

Artikelnummer. 30332252
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332252 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332252 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA965798500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
CAS 3306-69-2
Molekylær formel C7H11NO
Mængde 500 mg
Synonym 3-Isoquinuclidinone, 3-Isoquinuclidone, 4-Aminocyclohexanecarboxylic acid lactam, Isonortropinone, NSC 85851
InChI formel InChI=1S/C7H11NO/c9-7-5-1-3-6(8-7)4-2-5/h5-6H,1-4H2,(H,8,9)
SMIL O=C1NC2CCC1CC2
IUPAC navn 2-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Molekylvægt (g/mol) 125.17
Formel vægt 125.0841
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.