Få mere at vide
2-Azabicyclo[2.2.1]heptane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Azabicyclo[2.2.1]heptane |
| CAS | 279-24-3 |
| Molekylær formel | C6H11N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Azanorbornane, 3-Azabicyclo[2.2.1]heptane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N/c1-2-6-3-5(1)4-7-6/h5-7H,1-4H2 |
| SMIL | C1CC2CC1CN2 |
| IUPAC navn | 2-Azabicyclo[2.2.1]heptane |
| Molekylvægt (g/mol) | 97.16 |
| Formel vægt | 97.09 |