Få mere at vide
2-Azabicyclo[2.2.1]heptane, TRC
Artikelnummer. 30345551
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30345551 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30345551 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79533025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Azabicyclo[2.2.1]heptane
CAS 279-24-3
Molekylær formel C6H11N
Mængde 25 mg
Synonym 2-Azanorbornane, 3-Azabicyclo[2.2.1]heptane
InChI formel InChI=1S/C6H11N/c1-2-6-3-5(1)4-7-6/h5-7H,1-4H2
SMIL C1CC2CC1CN2
IUPAC navn 2-Azabicyclo[2.2.1]heptane
Molekylvægt (g/mol) 97.16
Formel vægt 97.09