Få mere at vide
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, 98%
Artikelnummer. 10414035 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10414035 1 g 1g
10053480 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10414035 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297060010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49805-30-3 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49805-30-3
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00213364
InChI nøgle DDUFYKNOXPZZIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, +/--2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, 3-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-one, inverted exclamation marka-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, vince lactam, 1s-+-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, --vince lactam, --2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, +-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one
PubChem CID 548678
IUPAC navn 3-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-on
SMIL C1C2C=CC1NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Navn note 98%
Absorbans (c=1, CH2Cl2) (1cm cell), (c=1, CH2Cl2) (1cm cell), 2 max. at 400nm
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55.0°C to 59.0°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 102°C to 106°C (0.2 hPa)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: >1000g/L (23°C).
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (#1)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /