Få mere at vide
(-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, 98%, > 95% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10530204 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10530204 5 g Glasflaske 5g
10155460 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10530204 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297040050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79200-56-9
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00211274
InChI nøgle DDUFYKNOXPZZIW-UHNVWZDZSA-N
Synonym 1r,4s-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, --1r,4s-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, 1s,4r-3-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-one, 2-azabicyclo 2,2,1 hept-5-en-3-one, vince lactam, 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, 1r,4s, --2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, --vince lactam, 1s-+-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one
PubChem CID 2725037
IUPAC navn (1S,4R)-3-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-on
SMIL C1C2C=CC1NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Navn note >95%ee
Absorbans (c=1, CH2Cl2) (1 cm cell), (c=1, CH2Cl2) (1 cm cell) at 0nm, 0.1 max. at 400nm
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 92°C to 100°C
Farve Hvid til beige
Enantiomert overskud 95% min. (HPLC)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand − 560.00 (25.00°C c=1,CH2Cl2)
Specifik rotation -560
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%,>95% ee
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.