Få mere at vide
2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, 98%, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15442168
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442168 5 g 5g
15432168 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55812.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 49805-30-3
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD00213364
InChI nøgle DDUFYKNOXPZZIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, +/--2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, 3-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-one, inverted exclamation marka-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, vince lactam, 1s-+-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, --vince lactam, --2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, +-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one
PubChem CID 548678
IUPAC navn 3-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-one
SMIL C1C2C=CC1NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Smeltepunkt 54°C to 58°C
Kogepunkt 102°C to 106°C (0.25 mmHg)
Flammepunkt 110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 508342
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%