Få mere at vide
2-Arsanilic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Arsanilic Acid |
| CAS | 2045-00-3 |
| Molekylær formel | C6 H8 As N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2-Aminophenyl)arsonic Acid, (o-Aminophenyl)arsonic Acid, 2-Aminobenzenearsonic Acid, o-Arsanilic Acid, NSC 12611, o-Aminobenzenearsonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8AsNO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11) |
| SMIL | Nc1ccccc1[As](=O)(O)O |
| IUPAC navn | (2-aminophenyl)arsonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.05 |
| Formel vægt | 216.972 |