Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 2-Arachidonylglycerol
Beskrivelse
Non-selective Cannabinoid Receptor Agonists specifically detects Non-selective Cannabinoid Receptor Agonists in samples. It is validated for .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Arachidonylglycerol |
| CAS | 53847-30-6 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C23H38O4 |
| Formel vægt | 378.55 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.55 |