missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (>90%), TRC

Artikelnummer. 30137043
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137043 25 mg
30132901 2.5 mg
30011371 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137043 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA76509025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 67341-29-1
Molekylær formel C28H50NO7P
Molekylvægt (g/mol) 543.68
Synonym (7R,13Z,16Z,19Z,22Z)-4-Hydroxy-7-(hydroxymethyl)-N,N,N-trimethyl-9-oxo-3,5,8-trioxa-4-phosphaoctacosa-13,16,19,22-tetraen-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, [R-(all-Z)]-4-Hydroxy-7-(hydroxymethyl)-N,N,N-trimethyl-9-oxo-3,5,8-trioxa-4-phosphaoctacosa-13,16,19,22-tetraen-1-aminium 4-Oxide Inner Salt
IUPAC navn (R)-3-hydroxy-2-(((5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyl)oxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate
SMIL O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)O[C@@H](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Analyt- eller komponentnavne 2-Arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Forsendelsestilstand Dry ice
InChI formel InChI=1S/C28H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(31)36-27(25-30)26-35-37(32,33)34-24-23-29(2,3)4/h9-10,12-13,15-16,18-19,27,30H,5-8,11,14,17,20-26H2,1-4H3/b10-9-,13-12-,16-15-,19-18-/t27-/m1/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 25 mg
Formel vægt 543.33
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.