Få mere at vide
2-Arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
| Forsendelsestilstand | Dry ice |
| InChI formel | InChI=1S/C28H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(31)36-27(25-30)26-35-37(32,33)34-24-23-29(2,3)4/h9-10,12-13,15-16,18-19,27,30H,5-8,11,14,17,20-26H2,1-4H3/b10-9-,13-12-,16-15-,19-18-/t27-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 2.5 mg |
| Formel vægt | 543.33 |